Learn More
Invitrogen™ ACOXL Polyclonal Antibody
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA557257
Artikelnummer. 15785151
  • € 566.00 / 100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: RISGLKCDTD VFATFEGDDV VMLQVVGREL LAQYTKQYEE KPLFGLLQNW AESVGDKLRT SFLAFNMDTV DDLAFLLKAV KFRERVLQRG LV Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 76%, Rat - 75%.
ACOXL gene ontology annotations related to this gene include fatty acid beta-oxidation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ACOXL
Polyclonal
Unconjugated
ACOXL
ACOXL; acyl-CoA oxidase like; acyl-CoA oxidase-like; acyl-CoA oxidase-like protein; acyl-Coenzyme A oxidase-like; acyl-coenzyme A oxidase-like protein; acyl-coenzyme A oxidase-like protein-like
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
55289
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9NUZ1
ACOXL
Recombinant protein corresponding to Human ACOXL. Recombinant protein control fragment (Product #RP-96146).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt