Learn More
ACP-105, TRC
Codice prodotto. 30012024
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.5mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30012024 2.5 mg 2.5mg
30007709 10 mg 10mg
30004723 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30012024 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1156502.5MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 899821-23-9
Molecular Formula C16H19ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 290.79
Synonym 2-Chloro-4-[(3-endo)-3-hydroxy-3-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-3-methylbenzonitrile;
IUPAC Name 2-chloro-4-[(1S,5R)-3-hydroxy-3-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]-3-methylbenzonitrile
SMILES ClC1=C(C)C(N2[C@H]3CC[C@@H]2C[C@@](O)(C)C3)=CC=C1C#N
Specifica
Quantity 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H19ClN2O/c1-10-14(6-3-11(9-18)15(10)17)19-12-4-5-13(19)8-16(2,20)7-12/h3,6,12-13,20H,4-5,7-8H2,1-2H3/t12-,13+,16?
Formula Weight 290.1186
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material ACP-105
Grade HPLC
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.