Learn More
ACTH Antibody (2F6) - N-terminal - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-34529-0.1mg
Artikelnummer. 18406481
  • € 594.00 / 0.10mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
ACTH Monoclonal antibody specifically detects ACTH in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
ACTH
Monoclonal
1.0 mg/mL
Flow Cytometry 0.5 to 1 μg/million cells, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.5 to 1 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5 to 1 μg/mL, CyTOF-ready
ACTH, adrenocorticotropic hormone, adrenocorticotropin, alpha-melanocyte-stimulating hormone, alpha-MSH, beta-endorphin, beta-LPH, beta-melanocyte-stimulating hormone, beta-MSH, CLIP, corticotropin-like intermediary peptide, corticotropin-lipotropin, gamma-LPH, gamma-MSH, lipotropin beta, lipotropin gamma, LPH, melanotropin alpha, melanotropin beta, melanotropin gamma, met-enkephalin, MSH, NPP, POC, pro-ACTH-endorphin, proopiomelanocortin, pro-opiomelanocortin, proopiomelanocortin preproprotein
Synthetic peptide corresponding to aa1-24 of human ACTH (Uniprot: P01189)
0.1 mg
Neuroscience
5443
Store at -20°C to -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1 κ
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
2F6
Unconjugated
10 mM PBS
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.