Få mere at vide
Få mere at vide
Activated Charcoal, Acid-washed with Phosphoric and Sulfuric Acids, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkterBeskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Color | Black |
| pH | 6-9 |
| Odor | Odorless |
| Packaging | Poly bottle |
| Quantity | 500 g |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight | 12.01g/mol |
| Chemical Name or Material | Activated charcoal, Acid-washed with phosphoric and sulfuric acids |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?