missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACTRT1, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Mouse Polyclonal Antibody
Marca: Abnova H00139741-B01P.50ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Sequence: MFNPHALDVPAVIFDNGSGLCKAGLSGEIGPRHVISSVLGHCKFNVPLARLNQKYFVGQEALYKYEALHLHYPIERGLVTGWDDMEKLWKHLFERELGVKPSQQPVLMTEPSLNPREIREKLAEMMFETFSVPGFYLSNHAVAALYASACVTGLVVDSGDGVTCTVPIFEGYSLPHAVTKLCMAGRDITEHLTRLLFASGFNFPCILNKAVVNNIKEKLCYIALEPEKELRKSRGEVLGAYRLPDGHVIHFGDELYQVPEVLFAPDQLGIHSPGLSKMVSSSIMKCDTDIQNKLYADIVLSGGTTLLPGLEERLMKEVEQLASKGTPIKITASPDRCFSAWIGASIMTSMSSFKQMWVTSADFKEYGTSVVQRRCFSpecifica
| ACTRT1 | |
| Polyclonal | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| NM_138289 | |
| ACTRT1 | |
| ACTRT1 (NP_612146, 1 a.a. ∼ 376 a.a) full-length human protein. | |
| RUO | |
| 139741 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| actin-related protein T1 | |
| AIP1/ARIP1/ARP-T1/ARPT1/HSD27/KIAA0705/MGC26590 | |
| Mouse | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto