Learn More
Invitrogen™ ACVR2A Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ PA586623
Código de producto. 16363495
  • € 520.00 / 100µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Purity is > 95% by SDS-PAGE.
Activin A receptor kinase (ACVR2A) is a type II member of the TGF-beta family of receptor Serine/Threonine kinases. ACVR2A is involved in the activin and myostatin signaling pathway. (ACVR2A Aliases: ACVR2, ACTRII). These receptors are all transmembrane proteins, composed of a ligand-binding extracellular domain with cysteine-rich region, a transmembrane domain, and a cytoplasmic domain with predicted serine/threonine specificity. Type I receptors are essential for signaling, and type II receptors are required for binding ligands and for expression of type I receptors. Type I and II receptors form a stable complex after ligand binding, resulting in phosphorylation of type I receptors by type II receptors. Type II receptors are considered to be constitutively active kinases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ACVR2A
Polyclonal
Unconjugated
ACVR2A
activin A receptor type 2A; activin A receptor type IIA; activin A receptor, type IIA; activin receptor IIA; activin receptor type IIA; Activin receptor type-2A; Actrii; ActrIIa; ACTR-IIA; ACVR2; Acvr2a; rActR-II; TactrII; type II activin receptor
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
11480, 29263, 92
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P27037, P27038, P38444
ACVR2A
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 30-80 of Human ACTR-IIA.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado