missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACY3 Monoclonal Antibody (OTI3A1), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
POA
Specifications
| Antigen | ACY3 |
|---|---|
| Clone | OTI3A1 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
17526501
|
Origene Technologies
TA502292S |
30 μL |
POA
30µL |
N/A | Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
17506501
|
Origene Technologies
TA502292 |
100 μL |
POA
100µL |
N/A | Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Description
ACY3 Monoclonal antibody specifically detects ACY3 in Human samples. It is validated for Flow CytometryEspecificaciones
| ACY3 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| Q96HD9 | |
| IgG1 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| OTI3A1 | |
| Flow Cytometry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| 91703 | |
| Primary |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto