Learn More
Invitrogen™ ADAM10 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB3920), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA552638
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30089328
  • € 446.00 / 100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Proinflammatory cytokine tumor necrosis factor-a (TNF-a) contributes to a variety of inflammatory responses and programmed cell death. Notch receptor and its ligand participate in cell fate decisions during vertebrate development and are associated with several human disorders, including a T-cell lymphoma. TNF-a, notch and its ligand delta are all membrane-bond molecules, which are cleaved by proteases to release mature proteins or functional receptor. ADAM10, a metalloprotease-disintegrin in the family of mammalian ADAM (for a disintegrin and metalloprotease), was recently identified to cleave TNF-a, notch and its ligand delta (1-3). The genes encoding human, mouse, and bovine ADAM10 were recently cloned and designated ADAM 10, kuzbanian (KUZ), and MADM, respectively. ADAM10 mRNA is expressed in a variety of human and bovine tissues.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ADAM10
Recombinant Monoclonal
0.6 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
O14672, Q10743
Adam10
A synthesized peptide derived from ADAM10 (700-748AA).
100 μL
Primary
Human, Rat
Antibody
IgG
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
23GB3920
Unconjugated
Adam10
1700031C13Rik; a disintegrin and metallopeptidase domain 10; a disintegrin and metalloprotease domain (ADAM) 10; a disintegrin and metalloprotease domain 10; a disintegrin and metalloproteinase; AD10; AD18; ADAM; ADAM 10; ADAM metallopeptidase domain 10; ADAM10; ADAMs; CD156c; CDw156; Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 10; HsT18717; KUZ; kuzbanian; kuzbanian protein homolog; MADM; Mammalian disintegrin-metalloprotease; metalloendopeptidases; metalloproteinase; myelin-associated metalloproteinase; RAK
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
102, 29650
-20°C
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt