missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ADAMTS4 Monoclonal Antibody (OTI2D5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA805005S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ADAMTS4 Monoclonal antibody specifically detects ADAMTS4 in Human samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| ADAMTS4 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P16234 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 5156 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI2D5 | |
| Unconjugated | |
| PDGFRA | |
| 3830423K05; a disintegrin and metallopeptidase with thrombospondin motifs 4; a disintegrin and metalloproteinase; A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 4; a disintegrin-like and metallopeptidase (reprolysin type) with thrombospondin type 1 motif, 4; a disintegrin-like and metalloprotease (reprolysin type) with thrombospondin type 1 motif, 4; ADAM; ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif 4; ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif, 4; ADAMs; ADAM-TS 4; ADAMTS family member; ADAMTS-2; Adamts4; ADAM-TS4; ADAMTS-4; ADMP-1; Aggrecanase; Aggrecanase 1; aggrecanase-1; disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 2; KIAA0688; metalloendopeptidases; metalloproteinase; mKIAA0688; UNQ769/PRO1563 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 32-324 of human PDGFRA produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido