Learn More
Invitrogen™ ADAMTSL1 Monoclonal Antibody (1B2-8-2)
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ MA533368
Código de producto. 17155263
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos »
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Product is supplied at 1 mL (100 μL/mL). Western blotting applications the antibody works better in non-reducing than reducing conditions although it will also recognize the reduced antigen at correspondingly higher concentrations.
Punctin (ADAMTSL-1) is a secreted molecule, expressed in adult skeletal muscle, resembling members of the ADAMTS family of proteases, containing four thrombospondin type I repeats. Human punctin cleaves aggrecan and is thereby classified as an aggrecanase. Like the ADAMTS proteases, each domain in punctin has an even number of cysteine residues suggesting that each domain may have internal disulfide bonds and that punctin consists of a series of independently folded and disulfide-bonded domains.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ADAMTSL1
Monoclonal
100 μg/mL
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide
Q8N6G6
ADAMTSL1
Protein G
RUO
92949
4°C
Liquid
ELISA, Western Blot
1B2-8-2
Unconjugated
ADAMTSL1
5930437A14Rik; 6720426B09Rik; a disintegrin and metalloproteinase; ADAM; ADAMs; ADAMTS like 1; ADAM-TS related protein 1; Adamtsl1; ADAMTSL-1; ADAMTS-like 1; ADAMTS-like protein 1; ADAMTSR1; C9orf94; DKFZp686L03130; FLJ35283; FLJ41032; FLJ46891; metalloendopeptidases; MGC118803; MGC118805; MGC40193; PUNCTIN; Punctin-1; RP11-220B22.2; UNQ528/PRO1071
Mouse
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2b
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado