Learn More
ADAMTSL4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications
Brand:  Novus Biologicals NBP1-84185-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18470051
  • € 292.00 / 25µL
Description
ADAMTSL4 Polyclonal specifically detects ADAMTSL4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ADAMTSL4
Polyclonal
Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Q6UY14
ADAMTSL4
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:ISSPPPILENPTPEPPVPQLQPEILRVEPPLAPAPRPARTPGTLQRQVRIPQMPAPPHPRTPLGSPAAYWKRVGHSACSASCGKGVWRPIFLCISRESGEELDERS
Affinity Purified
RUO
54507
Human
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
ADAMTSL-4, ADAMTS-like 4, PP1396, thrombospondin repeat containing 1, TSRC1
Rabbit
117 kDa
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only