Learn More
Invitrogen™ Adebrelimab Recombinant Monoclonal Antibody
Recombinant Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA559104
 View more versions of this product
Product Code. 30282613
  • € 1204.00 / 1mg
Description
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Adebrelimab is a PD-L1 inhibitor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Adebrelimab Humanized
Recombinant Monoclonal
Unconjugated
HTI-1088; HTI-1316; SHR 1316
Protein A
RUO
Human
Antibody
IgG4SP
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
1 mg/mL
25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Human
1 mg
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Promotions
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado