Learn More
R&D Systems™ Adenine
Product Code. 18074892
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
Unit Size:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18074892 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 18074892 Supplier R&D Systems™ Supplier No. 4202/50
 Restricted Item
Estimated Shipment: 19-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Adenine receptor agonist
High affinity adenine receptor agonist (Ki = 18 nM at rat adenine receptor). Inhibits forskolin-stimulated cAMP formation in CHO cells transfected with the adenine receptor; also stimulates GTPγS binding (pEC50 values are 8.54 and 7.21 respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 2922-28-3
Quantity 50 mg
Product Line Tocris
Molecular Formula C5H6ClN5
Formula Weight 171.59
Purity >99%
Molecular Weight (g/mol) 171.59
Chemical Name or Material Adenine
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.