Description
Adenylosuccinate Lyase Polyclonal antibody specifically detects Adenylosuccinate Lyase in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spécification
Spécification
| Antigen | Adenylosuccinate Lyase |
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000 |
| Formulation | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Gene Alias | adenylosuccinase, adenylosuccinate lyase, AMPS, ASase, ASL, EC 4.3.2, EC 4.3.2.2 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Adenylosuccinate Lyase (Uniprot#: P30566-1; Met1-Leu484). |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?