Learn More
Invitrogen™ ADH4 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB5120)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
€ 146.00 - € 500.00
Especificaciones
Antigen ADH4
Clone 24GB5120
Content And Storage -20°C
Applications Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Recombinant Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
30276608
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Invitrogen™
MA556951
100 μL
€ 500.00
100µL
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
30275874
missing translation for 'viewDocuments'
Invitrogen™
MA556952
20 μL
€ 146.00
20µL
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descripción
Descripción
ADH4 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
This gene encodes class II alcohol dehydrogenase 4 pi subunit, which is a member of the alcohol dehydrogenase family. Members of this enzyme family metabolize a wide variety of substrates, including ethanol, retinol, other aliphatic alcohols, hydroxysteroids, and lipid peroxidation products. Class II alcohol dehydrogenase is a homodimer composed of 2 pi subunits. It exhibits a high activity for oxidation of long-chain aliphatic alcohols and aromatic alcohols and is less sensitive to pyrazole. This gene is localized to chromosome 4 in the cluster of alcohol dehydrogenase genes.
Especificaciones
Especificaciones
ADH4
-20°C
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human
ADH4
Ac1002; ADH-1; ADH2; ADH-2; Adh4; Alcohol dehydrogenase 4; alcohol dehydrogenase 4 (class II), pi polypeptide; alcohol dehydrogenase class II; Alcohol dehydrogenase class II pi chain; alcohol dehydrogenase II; aldehyde reductase; all-trans-retinol dehydrogenase [NAD(+)] ADH4; class II alcohol dehydrogenase, pi subunit; class II type ADH; epididymis secretory protein Li 4; HEL-S-4
ADH4
Primary
Affinity Chromatography
24GB5120
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P08319
127
A synthesized peptide derived from human ADH4 (aa 300-380).
Antibody
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado