Learn More
ADP-Sugar Pyrophosphatase/NUDT5 Antibody, mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-00064MFV500
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ADP-Sugar Pyrophosphatase/NUDT5 Polyclonal antibody specifically detects ADP-Sugar Pyrophosphatase/NUDT5 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Especificaciones
| Rabbit | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human ADP-Sugar Pyrophosphatase/NUDT5 (Uniprot#: Q9UKK9; Glu2-Phe219). |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido