missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Adra2b, Mouse anti-Rat, Clone: 5G10, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Abnova MAB1808.100ug
This item is not returnable.
View return policy
Specifications
| Adra2b | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| In PBS (0.08% sodium azide) | |
| - | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot | |
| 5G10 | |
| The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| adrenergic, alpha-2B-, receptor | |
| Adra2b | |
| A synthetic peptide corresponding to third intracellular loop of rat Adra2b. | |
| RUO | |
| 24174 | |
| Store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur