Learn More
AE Binding Protein 1/ACLP Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-49432-25ul
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 18680489
  • € 369.00 / 25µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
AE Binding Protein 1/ACLP Polyclonal antibody specifically detects AE Binding Protein 1/ACLP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
AE Binding Protein 1/ACLP
Polyclonal
Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
ACLP, ACLPadipocyte enhancer binding protein 1, AE binding protein 1, AE-binding protein 1adipocyte enhancer-binding protein 1, Aortic carboxypeptidase-like protein, FLJ33612
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: PPVKPLLPPLPPDYGDGYVIPNYDDMDYYFGPPPPQKPDAERQTDEEKEELKKPKKEDSSPKEETDKWAVEKGKDH
25 μL
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
165
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato