Learn More
B Braun™ Aesculap™ Safety Scalpel
Click to view available options
Size:
# 11
# 13
# 15
# 20
# 36
missing translation for 'unitSize'
Pack of 10
Descripción
- Safety locking mechanism for disposal
- Single-handed operation
- Ergonomic guide for precise incision
- Ruler in cm and inches
- Transparent cap for blade protection – blade and position is always visible
- Provides optimal sharpness
Especificaciones
Especificaciones
| Blade Material | Carbon Steel |
| Size | # 36 |
| Description | Surgeon Grade |
| Disposable | Single-use |
| Sterility | Sterile |
| Includes | Protective Cap |
| Handle Material | Plastic |
| Quantity | 10/Pk. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido