missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AFAP1 Monoclonal Antibody (OTI4A2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA802360S
This item is not returnable.
View return policy
Description
AFAP1 Monoclonal antibody specifically detects AFAP1 in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifications
| AFAP1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q86XK2 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 80204 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI4A2 | |
| Unconjugated | |
| FBXO11 | |
| 110 kDa actin filament-associated protein; 2600003E23Rik; 9630044L16Rik; actin filament associated protein 1; actin filament-associated protein 1; actin filament-associated protein, 110 kDa; AFAP; Afap1; AFAP110; AFAP-110; AI848729; FLJ56849; im:7148276; Kiaa3018; mKIAA3018 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-300 of human FBXO11 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido