missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aflatoxin B1 Antibody (6A10) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-80563
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Aflatoxin B1 Monoclonal specifically detects Aflatoxin B1 in Human, All Species samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Dot Blot.
Especificaciones
| Aflatoxin B1 | |
| Monoclonal | |
| 1.5 mg/mL | |
| Western Blot 1:500-1:2000, ELISA : 5 μg/mL, Immunohistochemistry : 1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence : 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Dot Blot | |
| AFB1, AFB1-AR1, Aldoketoreductase 7 | |
| Aflatoxin B1 DNA (against the midazole ring-opened persistent form of the major N-7 guanine adduct of AFB1). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) | |
| 6A10 | |
| Unconjugated | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Human, All species | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido