Learn More
Aflatoxins B1, B2, G1 and G2 Mixture 755 2 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30317219
Click to view available options
Quantity:
5 x 1 mL
Unit Size:
5mL
Product Code. 30317219
Brand: Dr. Ehrenstorfer DRES50000755AL
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 1162-65-8, 7220-81-7, 1165-39-5, 7241-98-7
Quantity 5 x 1 mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitrile
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt