Learn More
Terumo™ Agani Hypodermic Needles
Used in conjunction with Terumo&trade Polypropylene Syringes. Terumo™ Agani Hypodermic Needles are triple-beveled and silicone lubricated for easy insertion.
Merk:  Terumo™ 8AN2038R1
Overige gegevens : Gewicht : 0.15000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15361537
  • € 5.29 / 100 stuks
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 21-09-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Stainless steel
  • Triple-beveled points
  • Silicone lubrication
Specificatie
Specificatie
Yellow
0.9mm
38mm
20 ga.
Stainless steel
Triple-beveled, 11°
Video's