Learn More
Brady™ Aggressive Adhesive Die-cut Multipurpose Polyester Labels for M6/M7 Printers
Shop All Brady ProductsDescrizione
- Aggressive adhesive good for powder-coated and textured flat surfaces including low surface energy plastics
- Designed to withstand exposure to numerous solvents
- UL approved, CSA accepted
- Service temperature of -40°C to 100°C (-40°F to 212°F)
- Made of B-422 polyester material
Specifica
Specifica
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Certifications/Compliance | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized |
| Adhesive Type | Permanent Acrylic |
| Coating | None |
| Color | White |
| Finish | Gloss |
| Format | Die-cut |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?