Learn More
IgE Antibody (4G7), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB500-471AF700
Product Code. 18246982
  • € 397.00 / 0.10mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
IgE Monoclonal specifically detects IgE in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
IgE
Monoclonal
Alexa Fluor 700
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
IGHE
Purified human IgE
0.1 mL
Adaptive Immunity, Immunology
3497
Human
Purified
ELISA
4G7
ELISA
IgE, immunoglobulin heavy constant epsilon
Mouse
Ion exchange chromatography
RUO
Primary
The antibody 4G7 reacts with human IgE; it recognizes an epitope different from the ones recognized by BE5 and 4H10 antibodies to IgE.
Store at 4C in the dark.
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.