Learn More
AGPAT5 Mouse anti-Human, Clone: OTI1D12, lyophilized, TrueMAB™
Description
Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO
This gene encodes a member of the 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase family. This integral membrane protein converts lysophosphatidic acid to phosphatidic acid, the second step in de novo phospholipid biosynthesis.
Specifications
Specifications
| Antigen | AGPAT5 |
| Applications | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OTI1D12 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3 |
| Gene | AGPAT5 |
| Gene Accession No. | Q9NUQ2 |
| Gene Alias | 1AGPAT5, LPAATE |
| Gene Symbols | AGPAT5 |
| Show More |
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?