Learn More
AIMP2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-81575
 View more versions of this product
Product Code. 18089903
  • € 554.00 / 0.10mL
Description
AIMP2 Polyclonal specifically detects AIMP2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
AIMP2
Polyclonal
Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
aminoacyl tRNA synthase complex-interacting multifunctional protein 2, aminoacyl tRNA synthetase complex-interacting multifunctional protein 2, ARS-interacting multi-functional protein 2, JTV1JTV-1, Multisynthase complex auxiliary component p38, multisynthetase complex auxiliary component p38, p38, PRO0992, Protein JTV-1
Rabbit
Affinity Purified
RUO
7965
Human, Mouse, Rat
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
AIMP2
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:APLRVELPTCMYRLPNVHGRSYGPAPGAGHVQEESNLSLQALESRQDDILKRLYELKAAVDGLSKMIQTPDADLDVTNIIQADEPTTLTTNAL
0.1 mL
Primary
Specificity of human AIMP2 antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only