Läs mer
Läs mer
Beskrivning
AKAP11 Polyclonal specifically detects AKAP11 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | AKAP11 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 |
| Formulation | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Accession No. | Q9UKA4 |
| Gene Alias | A kinase (PRKA) anchor protein 11, AKAP 220, AKAP-11, AKAP220hAKAP220, A-kinase anchor protein 220 kDa, A-kinase anchoring protein, 220kDa, DKFZp781I12161, FLJ11304, KIAA0629a kinase anchor protein 220 kDa, PRKA11A-kinase anchor protein 11, protein kinase A anchoring protein 11, Protein kinase A-anchoring protein 11 |
| Gene Symbols | AKAP11 |
| Host Species | Rabbit |
| Visa mer |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?