Learn More
Invitrogen™ AKAP11 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA5118922
 View more versions of this product
Product Code. 17760334
  • € 476.00 / 200µL
Description
AKAP11 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P)
The A-kinase anchor proteins (AKAPs) are a group of structurally diverse proteins, which have the common function of binding to the regulatory subunit of protein kinase A (PKA) and confining the holoenzyme to discrete locations within the cell. This gene encodes a member of the AKAP family. The encoded protein is expressed at high levels throughout spermatogenesis and in mature sperm. It binds the RI and RII subunits of PKA in testis. It may serve a function in cell cycle control of both somatic cells and germ cells in addition to its putative role in spermatogenesis and sperm function. [provided by RefSeq, Jul 2008].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
AKAP11
Polyclonal
Unconjugated
AKAP11
A kinase (PRKA) anchor protein 11; a kinase anchor protein 220 kDa; AKAP 220; AKAP11; AKAP-11; AKAP220; A-kinase anchor protein 11; A-kinase anchor protein 220 kDa; A-kinase anchoring protein 11; A-kinase anchoring protein, 220kDa; KIAA0629; PPP1R44; PRKA11; protein kinase A anchoring protein 11; protein kinase A-anchoring protein 11; protein phosphatase 1, regulatory subunit 44
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
11215
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
0.5 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
Q9UKA4
AKAP11
Recombinant protein A Kinase Anchor Protein 11. The antigen corresponds to amino acid range 1650-1901 of the target protein.
200 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt