Learn More
AKAP12 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 280.00 - € 624.00
Specifications
Antigen AKAP12
Applications Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18679025
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-38786-25ul
25 μL
€ 280.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
18138097
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-38786
0.1 mL
€ 624.00
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
AKAP12 Polyclonal specifically detects AKAP12 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifications
Specifications
AKAP12
Polyclonal
Rabbit
Signal Transduction
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
A kinase (PRKA) anchor protein (gravin) 12, A kinase (PRKA) anchor protein 12, AKAP 250, AKAP250250kDa, DKFZp686M0430, DKFZp686O0331, FLJ20945, FLJ97621, Gravin, kinase scaffold protein gravin, Myasthenia gravis autoantigen, myasthenia gravis autoantigen gravin
AKAP12
IgG
Affinity Purified
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
Q02952
9590
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: SKDMSEASEKTMTVEVEGSTVNDQQLEEVVLPSEEEGGGAGTKSVPEDDGHALLAERIEKSLVEPKEDEKGDDVDDPENQNSALADTDASGGLTKESPDTNGPKQKEKEDAQEVELQEGKVHSESDKAITPQAQEELQKQERESAKS
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt