Learn More
AKAP7 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-97418AF647
Product Code. 18034617
  • € 415.00 / 0.10mL
Description
AKAP7 Polyclonal specifically detects AKAP7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
AKAP7
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
A kinase (PRKA) anchor protein 7, AKAP 18, AKAP15, AKAP18A-kinase anchor protein 7 isoform alpha, AKAP-7 isoform gamma, AKAP-7 isoforms alpha and beta, A-kinase anchor protein 18 kDa, A-kinase anchor protein 7, A-kinase anchor protein 7 isoform gamma, A-kinase anchor protein 7 isoforms alpha and beta, A-kinase anchor protein 9 kDa, A-kinase anchor protein, 18-kD, A-kinase anchoring protein 18, protein kinase A anchoring protein 7, Protein kinase A-anchoring protein 7 isoform gamma, Protein kinase A-anchoring protein 7 isoforms alpha/beta
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human AKAP7 fragment.
0.1 mL
Stem Cell Markers
9465
Store at 4°C in the dark.
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Alexa Fluor 647
50mM Sodium Borate
Rabbit
Antigen Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.