missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AKT [p Ser473] Antibody (545007) [Biotin], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB887B
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
AKT Monoclonal antibody specifically detects AKT in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Simple Western
Specifica
| AKT | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Western Blot, Simple Western | |
| 545007 | |
| Western Blot, Simple Western | |
| RAC-ALPHA, AKT, AKT serine/threonine kinase 1, PKB, PKB-ALPHA, PRKBA, RAC | |
| Phosphopeptide containing the human Akt (S473) site | |
| 0.1 mL | |
| Cellular Signaling, Neuroscience | |
| 207 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto