Learn More
ALDH1A2 Antibody (SR2014), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
€ 338.00 - € 449.00
Specifications
Antigen ALDH1A2
Clone SR2014
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18681145
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-21945-100ul
100 μg
€ 449.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18653045
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-21945-50ul
50 μg
€ 338.00
50µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
ALDH1A2 Monoclonal antibody specifically detects ALDH1A2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Specifications
ALDH1A2
Western Blot 1:500-1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
aldehyde dehydrogenase 1 family, member A2, Aldehyde dehydrogenase family 1 member A2, EC 1.2.1, EC 1.2.1.36, RALDH 2, RALDH(II), RalDH2, RALDH2MGC26444, RALDH2-T, retinal dehydrogenase 2, Retinaldehyde-specific dehydrogenase type 2
A synthesized peptide derived from human ALDH1A2 (Uniprot #: O94788)
Primary
Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
SR2014
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Cell Biology, Neuroscience
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
8854
IgG
Affinity purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt