Learn More
BVES Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-98933-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 18617755
  • € 326.00 / 100µL
Description
BVES Polyclonal antibody specifically detects BVES in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
BVES
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000
blood vessel epicardial substance, H, HBVES, POP1MGC42413, POPDC1popeye domain containing 1, Popeye domain-containing protein 1, Popeye protein 1
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human BVES.
100 μg
Primary
Human
Purified
Western Blot
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
11149
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.