Learn More
Butamifos, Honeywell Fluka™
Produktkode 15930152 Shop alle Honeywell Fluka produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 mg
Förpackningsstorlek
25mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15930152
missing translation for 'mfr': Honeywell Fluka R119925MG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Packaging Glass Bottle
CAS 36335-67-8
Density 1.18 g/cm3
Physical Form Liquid
Boiling Point 422°C
Industry Type Herbicides
Quantity 25 mg
Grade Analytical Standard
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.