Learn More
Aldosterone Antibody (BGN/10/42110), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB100-62313AF405
Product Code. 18095656
  • € 572.00 / 0.10mL
Description
Aldosterone Monoclonal specifically detects Aldosterone in All Species samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Aldosterone
Monoclonal
Alexa Fluor 405
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Aldosterone (3-CMO) conjugated to Bovine Serum Albumin.
0.1 mL
Primary
All species
Purified
ELISA
BGN/10/42110
ELISA
Mouse
Protein A or G purified
RUO
This product is specific for aldosterone and exhibits minimal reactivity with androstenedione, corticosterone, DHEA and desoxycortisol.
Store at 4C in the dark.
IgG1
Promotions
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.