Description
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human ALG10. Source: E.coli Amino Acid Sequence: AHKYLLADNRHYTFYVWKRVFQRY The ALG10 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The ALG10 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spécification
Spécification
| Gene ID (Entrez) | 84920 |
| Product Line | Novus |
| Purification Method | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Common Name | ALG10 Recombinant Protein Antigen |
| Content And Storage | Store at −20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulation | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| For Use With (Application) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gene Alias | ALG10A, alpha-1,2-glucosyltransferase ALG10-A, alpha-1,2-glucosyltransferase), alpha2-glucosyltransferase, Alpha-2-glucosyltransferase ALG10-A, asparagine-linked glycosylation 10 homolog (yeast, asparagine-linked glycosylation 10, alpha-1,2-glucosyltransf |
| Gene Symbol | ALG10 |
| Label Type | Unlabeled |
| Afficher plus |
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?