Learn More
Invitrogen™ Alginate Monoclonal Antibody (3G4-1F5), APC
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA545315
Product Code. 17828882
  • € 465.00 / 100µg
Description
1 μg/mL of MA5-45315 was sufficient for detection of 150 ng of alginate-conjugated BSA by colorimetric immunoblot analysis using Goat anti-mouse IgG:HRP as the secondary antibody. Binds selectively to a BSA-conjugated alginate, but not to unconjugated BSA.
Sodium alginate is used in biological experiments for the immobilization of cells and encapsulation due to its biocompatibility and simple gelation with divalent cations such as Ca2+. Studies suggest that preparation of alginate microspheres will sustain protein delivery within tissue scaffolds, as well as in many other cell types.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Alginate
Monoclonal
1 mg/mL
2.48mM MES, 95.64mM phosphate with 0.5M EDTA and no preservative; pH 7.4
Mouse
Protein G
RUO
Chemical
Antibody
IgG1 κ
Immunohistochemistry, Western Blot
3G4-1F5
APC
Algin; Alginic Acid; Sodium Alginate
Sodium Alginate conjugated to KLH.
100 μg
Primary
4°C
Liquid
Chemical
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado