Learn More
Aliquat 336, TRC
Product Code. 30326448
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
Unit Size:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30326448 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30326448 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA53595025G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
missing translation for 'validMainframeMsg'
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material Aliquat 336
CAS 63393-96-4
Molecular Formula (R3NCH3)Cl
Quantity 25 g
Synonym 336S, A 1, A 1 (Phase Transfer Catalyst), Adogen 464, Aliquat 336S, Aliquat 7402, Aliquat N 263, Disperstat A, Disperstat W, N 263, Tri-C8-10-alkylmethylammonium Chlorides, Tricaprylylmethylammonium Chloride, Methyltrialkylammonium Chloride
Product Title
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.