Learn More
Invitrogen™ Pabinafusp Alfa Recombinant Monoclonal Antibody
Recombinant Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA560082
 View more versions of this product
Product Code. 30283335
  • € 1204.00 / 1mg
Description
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Pabinafusp Alfa works by crossing the blood-brain barrier and delivering iduronidase to the central nervous system to treat Hunter syndrome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Pabinafusp Alfa
Recombinant Monoclonal
Unconjugated
IZCARGO; JR 141
Protein A
RUO
Human
Antibody
IgG1
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
1 mg/mL
25 mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Human
1 mg
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt