Learn More
Alix Antibody (S09-4B4), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-19564-50ul
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Alix Monoclonal antibody specifically detects Alix in Human samples. It is validated for Western Blot
Tekniske data
| Alix | |
| Monoclonal | |
| 0.3 mg/mL | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| S09-4B4 | |
| Unconjugated | |
| AIP1DRIP4, ALG-2 interacting protein 1, ALG-2 interacting protein X, ALG-2-interacting protein 1, alinx, ALIX, apoptosis-linked gene 2-interacting protein X, dopamine receptor interacting protein 4, HP95, KIAA1375, MGC17003, PDCD6-interacting protein, programmed cell death 6 interacting protein, programmed cell death 6-interacting protein | |
| Recombinant protein of human Alix (Uniprot # Q8WUM4) | |
| 50 μg | |
| Apoptosis | |
| 10015 | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?