Få mere at vide
Alizarin Yellow R, Sodium Salt, TRC
Artikelnummer. 30179511
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30179511 5 g 5g
30179272 1 g 1g
30179481 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179511 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA3585055G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1718-34-9
Molecular Formula C13H8N3O5Na
Molecular Weight (g/mol) 309.21
IUPAC Name sodium;2-hydroxy-5-[(E)-(4-nitrophenyl)diazenyl]benzoate
SMILES [Na+].Oc1ccc(cc1C(=O)[O-])N=Nc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C13H9N3O5.Na/c17-12-6-3-9(7-11(12)13(18)19)15-14-8-1-4-10(5-2-8)16(20)21;/h1-7,17H,(H,18,19);/q;+1/p-1
Formula Weight 309.0362
Chemical Name or Material Alizarin Yellow R, Sodium Salt
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.