Learn More
ALK Monoclonal Antibody (OTI1D9), TrueMAB™, OriGene
Description
ALK Monoclonal antibody specifically detects ALK in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Specifications
| Antigen | ALK |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OTI1D9 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gene | WFDC2 |
| Gene Accession No. | Q14508 |
| Gene Alias | Alk; ALK tyrosine kinase receptor; ALK/NPM1 fusion gene; anaplastic lymphoma kinase; Anaplastic lymphoma kinase Ki1; Anaplastic Lymphoma Kinase p80; anaplastic lymphoma receptor tyrosine kinase; CD246; CD246 antigen; EC 2.7.10.1; kinase ALK; mutant anaplastic lymphoma kinase; NBLST3; npm-alk; p80; Tcrz; TFG/ALK |
| Show More |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?