Learn More
Alkaline Phosphatase, Intestinal Antibody (3B10E7) - BSA Free, R&D Systems™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
Alkaline Phosphatase, Intestinal Monoclonal specifically detects Alkaline Phosphatase, Intestinal in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready.
Specifications
Specifications
| Antigen | Alkaline Phosphatase, Intestinal |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 3B10E7 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready |
| Formulation | PBS with 0.05% Sodium Azide |
| Gene Alias | alkaline phosphatase, intestinal, alkaline phosphomonoesterase, EC 3.1.3.1, glycerophosphatase, IAP, Intestinal alkaline phosphatase, intestinal-type alkaline phosphatase, Kasahara isozyme |
| Gene Symbols | ALPI |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?