Learn More
ALKBH8 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-38928
 View more versions of this product
Product Code. 18136438
  • € 624.00 / 0.10mL
Description
ALKBH8 Polyclonal specifically detects ALKBH8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ALKBH8
Polyclonal
Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Q96BT7
ALKBH8
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: HTLLRHEGIETVSYATQSLVVANGGLGNGVSRNQLLPVLEKCGLVDALLMPPNKPYSFARYRTTEESKRAYVTLNGKEVV
0.1 mL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
ABH8MGC10235, AlkB homologue 8, alkB, alkylation repair homolog 8 (E. coli), alkylated DNA repair protein alkB homolog 8, EC 1.14.11.-, EC 2.1.1.-, FLJ38204, Probable alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase ABH8, S-adenosyl-L-methionine-dependent tRNA methyltransferase ABH8
Rabbit
Affinity Purified
RUO
91801
Human
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt