Learn More
Brady™ All-weather Vinyl Labels
Product Code. 17920700
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12.70 mm (W) x 6.10 m (L)
12.70 mm (W) x 7.62 m (L)
19.05 mm (W) x 6.10 m (L)
19.05 mm (W) x 7.62 m (L)
25.40 mm (W) x 6.10 m (L)
25.40 mm (W) x 7.62 m (L)
38.10 mm (W) x 6.10 m (L)
38.10 mm (W) x 7.62 m (L)
6.35 mm (W) x 7.62 m (L)
9.53 mm (W) x 7.62 m (L)
Color:
Black, White
Blue, White
Green, White
Orange
Red, White
Transparent, Clear
Transparent, Clear, White
White
White, Red
Yellow
For Use With (Equipment):
BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510
BMP51, BMP53, M511, M510
Unit Size:
Each
Product Code. 17920700
Brand: Brady™ 170819
Only null left
Add to basket
Add to basket
Make labels that withstand up to 10 years of outdoor abuse with this low-shrink vinyl label material (B-595). Print almost anywhere with a durable Brady™ handheld label maker.
  • Ideal for labeling pipes, equipment, shelves and other industrial surfaces
  • Designed to withstand prolonged exposure to UV light, chemicals, greases and oils, salt spray, cleaners and detergents, and grime
  • Made with high-tack, permanent acrylic adhesive for use on rough, highly-textured, dirty and smooth surfaces alike, especially in cold temperatures
  • Weather-resistant labels designed to last up to 10 years in an outdoor environment
Specifications
Autoclavable Not Autoclavable
Certifications/Compliance BS 5609:1986 Section 2 and section 3 Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Adhesive Type Permanent Acrylic
Coating None
Color White, Red
Finish Gloss
Format Continuous
Material Vinyl
Printable Sides Top
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Component and equipment labelling;Electrical labelling;Facility identification;Floor marking;Lean and 5S labelling;Pipe and valve marking;Warehouse marking
For Use With (Equipment) BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Model M4C-500-595-WT-RD
No. per Pack 1 Label(s) / Box
Quantity 1
Size 12.70 mm (W) x 7.62 m (L)
Temperature Range (English) -40°F to 180°F
Temperature Range (Metric) -40°C to 82°C
Thickness (English) 0.004 in
Thickness (Metric) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 12.70 mm (W) x 7.62 m (L)
Length (English) 25 ft.
Length (Metric) 7.62 m
Width (English) 0.5 in
Width (Metric) 12.70 mm
Width (English) Printable Area 12.70 mm
Height (English) Printable Area 0.5 in.
Alternate Part Number M4C-500-595-WT-RD
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt