Learn More
Allergin-1 Antibody (767727) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB7638JF669
Product Code. 30162863
  • € 561.00 / 0.10mL
Description
Allergin-1 Monoclonal antibody specifically detects Allergin-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunocytochemistry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Allergin-1
Monoclonal
Janelia Fluor 669
Allergin-1, Allergy Inhibitory Receptor 1, C17orf60, Chromosome 17 Open Reading Frame 60, Mast Cell Antigen 32, Mast Cell Immunoglobulin-Like Receptor 1, MCA32, MCA-32, Probable Mast Cell Antigen 32 Homolog
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Allergin-1, Met1-Lys227, Accession # Q7Z6M3
RUO
284021
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
767727
50mM Sodium Borate
Mouse
0.1 mL
Primary
Human
Liquid
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt