missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Allophycocyanin Antibody (APC-6A2), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-00151-500UG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Allophycocyanin Monoclonal specifically detects Allophycocyanin in Human, Non-species specific samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
| Allophycocyanin | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Flow Cytometry 1:10-1:1000 | |
| APC | |
| The immunogen for this antibody is Allophycocyanin. | |
| 500 μg | |
| Primary | |
| Store at 4C. Do not freeze. |
| Flow Cytometry | |
| APC-6A2 | |
| Unconjugated | |
| Aqueous, may contain carrier protein/stabilizer. with 0.09% Sodium Azide | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Non-species specific | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur