Learn More
Allyl acetate, 97%
Product Code. 11394058
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mL
250 mL
Unit Size:
250mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11394058 250 mL 250mL
11304068 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11394058 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 041353.AK
 Restricted Item
Estimated Shipment: 11-12-2026
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 591-87-7 | C5H8O2 | 100.117 g/mol
Ally acetate is used in industrial intermediate. Used in synthesis of colophony and bond.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 591-87-7
Molecular Formula C5H8O2
Molecular Weight (g/mol) 100.117
MDL Number MFCD00008721
InChI Key FWZUNOYOVVKUNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl acetate, 3-acetoxypropene, acetic acid, 2-propenyl ester, 2-propenyl acetate, 2-propenyl ethanoate, 3-acetoxy-1-propene, allylacetate, acetic acid, allyl ester, 2-propenyl methanoate, unii-e4u5e5990i
PubChem CID 11584
IUPAC Name prop-2-enyl acetate
SMILES CC(=O)OCC=C
Spezifikation
Melting Point 6°C
Density 0.928 g/mL
Boiling Point 103°C to 104°C
Refractive Index 1.4042
Quantity 250 mL
UN Number UN2333
Merck Index 14,285
Solubility Information Soluble in ethanol. Miscible with ethanol and ether. Slightly soluble in water.
Formula Weight 100.12
Percent Purity 99%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Allyl acetate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.