missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Almorexant, MedChemExpress

Product Code. 16410527
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16410527

Brand: Medchem Express HY10805

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress Almorexant (ACT 078573) is an orally active, potent and competitive dual orexin receptor antagonist, with Kd values of 1.3 nM (OX1) and 0.17 nM (OX2), respectively. Almorexant reversibly blocks signaling of orexin-A and orexin-B peptides. Almorexant totally blocked the intracellular Ca2+ signal pathway. Almorexant stimulates caspase-3 activity in AsPC-1 cells and induces apoptosis.

Almorexant (ACT 078573) is an orally active, potent and competitive dual orexin receptor antagonist, with Kd values of 1.3 nM (OX1) and 0.17 nM (OX2), respectively. Almorexant reversibly blocks signaling of orexin-A and orexin-B peptides. Almorexant totally blocked the intracellular Ca2+ signal pathway. Almorexant stimulates caspase-3 activity in AsPC-1 cells and induces apoptosis.

Specifications

Chemical Name or Material Almorexant
CAS 871224-64-5
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C29H31F3N2O3
Quantity 50 mg
Synonym ACT 078573
Solubility Information DMSO : ≥ 46 mg/mL (89.75 mM)
SMILES CNC([C@@H](C1=CC=CC=C1)N2CCC3=CC(OC)=C(OC)C=C3[C@@H]2CCC4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)=O
Molecular Weight (g/mol) 512.56
Formula Weight 512.56
Percent Purity 99.01%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado